Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher
GREENER_CHOICE
Product Code. 15648558
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
103,5 mL
236 mL
Kapazität (angloamerikanisch):
3.5 oz.
8 oz.
Enthält:
Ausgusstülle
Temperaturstreifen
missing translation for 'unitSize'
350 Stück
500 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Enthält unitSize
15648558 103,5 mL 3.5 oz. Temperaturstreifen 350 Stück
15628558 103,5 mL 3.5 oz. Ausgusstülle 350 Stück
15638558 236 mL 8 oz. Temperaturstreifen 500 Stück
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15648558
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 10141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests. Es stehen zwei verschiedene Sammelbechermodelle zur Auswahl.
Eigenschaften:
  • Mit Tülle für die einfache Übertragung von Proben in kleinere Behälter
  • Mit oder ohne Temperaturanzeigestreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Probennahmebecher
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 3.5 oz.
Kapazität (metrisch) 103,5 mL
Beschreibung Sammelbecher mit Temperaturstreifen; 3,5 oz. (103,5 ml)
Enthält Temperaturstreifen
Anzahl pro Karton 350/Karton
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.