Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Geteiltes Probenahmekit mit Folienverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525806
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15698568
Marke: Thermo Scientific™ 92023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Thermo Scientific™ Capitol Vial geteilte Probenahme-Kit mit Folienverschluss eignet sich zur Probenentnahme und -lagerung.
Das Thermo Scientific™ Capitol Vial geteilte Probenahme-Kit mit Folienverschluss eignet sich zur Probenentnahme und -lagerung. Eignet sich ideal für SAMHSA-Arbeitsplatzprüfungen.
Eigenschaften:
  • Einfach zu verwenden — Den Deckel der Folie abziehen, die Komponenten entfernen und den Sammelbecher an den Spender aushändigen
  • Gießen Sie nach der Probennahme 30 ml Urin in das erste Transportfläschchen und 15 ml in das zweite Fläschchen, und schließen Sie den Klappdeckel, bis er einrastet
  • Fläschchen in die vordere Tasche des Probenbeutels einlegen und die ausgefüllte Anforderung in die hintere Tasche stecken
  • Entfernen Sie das blaue Trennpapier und falten Sie die Klappe über die Tasche, um sie zu verschließen
Bestellinformationen:
Kundenspezifische Beschriftung für Folienaufsätze und Probenbeutel möglich.
Inhalt:
Becher (8 oz.) mit Temperaturanzeigenstreifen, zwei (2) 45 ml Probenröhrchen, generischer Probenbeutel mit zwei Taschen, Aufsaugfolie.
Hinweis:
Für Tests nach den Richtlinien der Substance Abuse and Mental Health Services Administration, siehe SAMSHA-Anweisungen für Probenahme und -transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenahme-Kit
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Beschreibung Split Probenahmekit mit Folienverschluss, 100/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drogentestprogramme der U.S.-Bundesregierung am Arbeitsplatz
Enthält 8 oz.-Becher mit Temperaturanzeigenstreifen, 2 x 45 ml-Transportröhrchen, einem generischen Probenbeutel mit zwei Taschen und Saugeinlage und Folienverschluss.
Anzahl pro Karton 100/Karton
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.