Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprobenentnahme- und Transportfläschchen, PP, 0.37 oz. (11 ml)
Artikelnummer. 15638578
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen
Polypropylen
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Verschlussversieglung, Klappdeckel
Anzahl pro Karton:
500
1500
2000
Packungsgröße:
1500 Stück
2000 Stück
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Verschlusstyp Anzahl pro Karton Packungsgröße
15638578 Polypropylen Klappdeckel 2000 2000 Stück
15237486 Polypropylen Klappdeckel 500 500 Stück
15698578 Hochgradig durchsichtiges Polypropylen Klappdeckel 500 500 Stück
15688578 Hochgradig durchsichtiges Polypropylen Klappdeckel 1500 1500 Stück
15618588 Hochgradig durchsichtiges Polypropylen Verschlussversieglung, Klappdeckel 500 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15638578 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CNLL2000
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen für die Probenahme und den Transport von Veterinärproben sind aus Polypropylen gefertigt und ermöglichen dank ihrer Transparenz eine gute Sicht.
Die Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen für Sammeln und Transport von Proben im Veterinärwesen aus durchscheinendem Polypropylen lassen den Inhalt problemlos erkennen.
Eigenschaften:
  • Wird häufig zur Infektionskontrolle von Mastitis und Tierprobensammlung verwendet
  • Sammeln und transportieren Sie Biopsien sowie Urin- und Blutproben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Polypropylen; 11 ml; 2.000/Karton
Innendurchmesser (metrisch) 18 mm
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 11 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Veterinärmedizinische Proben
Anzahl pro Karton 2000
Volumen (angloamerikanisch) 0.37 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Klappdeckel
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 53 mm
Produkttyp Polypropylen-Behälter