Learn More
MP Biomedicals™ Capreomycin-Sulfat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Description
Capreomycin wird zur Untersuchung multiresistenter Tuberkulose verwendet. Es wird auch zur Untersuchung von Interaktionen von bakteriellen ribosomalen Untereinheiten und Translokationsprozesse während der Proteinsynthese verwendet.
Spécification
Spécification
| CAS | 1405-37-4 |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Capreomycin ist ein Zweitlinien-Antibiotikum und wird zur Untersuchung multiresistenter Tuberkulose verwendet. Capreomycinsulfat wird zur Untersuchung von Interaktionen und Translokationsprozessen von bakteriellen ribosomalen Untereinheiten während der Proteinsynthese verwendet. |
| Molekulargewicht | 750.79 |
| Menge | 1 g |
| Quelle | Streptomyces capreolus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Capreomycin Sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Capreomycin Sulfate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu