Learn More
CAPRIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16804144 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16804144 150 μL 150 Mikroliter
16814144 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16804144
Marke: Proteintech 151121AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.
Spezifikation
Antigen CAPRIN1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CAPRIN1
Gen-Zugriffsnummer Q14444, Q5M9G3, Q60865
Gen-Alias caprin 1, CAPRIN1, GPI anchored protein p137, GPI p137, GPIAP1, GPIP137, M11S1, p137GPI, RNG105
Gensymbole Caprin1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CAPRIN1 Fusion Protein Ag7099
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 362173, 4076, 53872
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG