Learn More
ε-Caprolactonmonomer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10742601 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10092080 250 g Glasflasche 250 Gramm
10173713 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10388539 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10742601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    123.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 25.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-44-3
MDL-Nummer MFCD00003267
InChI-Schlüssel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-Name Oxepan-2-on
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ε-Caprolactone monomer
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H10O2
Brechungsindex 1.4620 to 1.464
Menge 1 kg
Beilstein 17,II,29
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit