Learn More
Caprylsäure, > 99,5% MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443070 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443070 1 L
11413070 25 mL
11423070 100 mL
11433070 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443070 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210039191
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Caprylsäure ist die gebräuchliche Bezeichnung für die achtkohlenstoffhaltige gesättigte Fettsäure, die systematisch Octansäure genannt wird. Es kommt natürlicherweise in der Milch verschiedener Säugetiere vor und ist ein geringfügiger Bestandteil von Kokosnussöl und Palmkernöl.
Chemische Identifikatoren
CAS 124-07-2
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00004429
InChI-Schlüssel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-Name Octansäure
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caprylic acid
Farbe Farblos
Dichte 0,91 g/cm3 bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Menge 1 L
Formelmasse 144.2
Physikalische Form Flüssigkeit