Learn More
Caprylsäure, Mikromol™
Product Code. 17912536
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17912536 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17912536 Supplier Mikromol Supplier No. MM3387.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Caprylsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caprylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H16 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Octansäure
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Menge 250 mg
Formelmasse 144,115 g/mol