Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Artikelnummer. 11478896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478896 25 g 25 Gramm
11488896 100 g 100 Gramm
11498896 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478896 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17037.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electro transfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Formulierung von CAPS-Puffer, einem zwitterionischen Puffer, der im pH-Bereich 7.9–11.1 nützlich ist. CAPS-Puffer wird in Western und Immun-Blotting-Experimenten sowie in der Proteinsequenzierung und -identifizierung weit verbreitet eingesetzt. Wird für die Elektroübertragung von Proteinen auf PVDF (sc-3723) oder Nitrocellulosemembranen (sc-3718, sc-3724) verwendet. Der hohe pH-Wert dieses Puffers ist der Grund für seine Nützlichkeit für den Transfer von Proteinen mit einem pI>8.5. Minimale Reaktivität mit Enzymen oder Proteinen, minimale Salzeffekte.
Löslichkeit
Hochwasserlöslich (100 g/l) bei 20 °C und Methanol (1 %).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPS
Schmelzpunkt 324°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Löslichkeitsinformationen Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formelmasse 221.32
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid