Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Artikelnummer. 11498896
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11498896 500 g 500 Gramm
11478896 25 g 25 Gramm
11488896 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498896 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17037.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electro transfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Formulierung von CAPS-Puffer, einem zwitterionischen Puffer, der im pH-Bereich 7.9–11.1 nützlich ist. CAPS-Puffer wird in Western und Immun-Blotting-Experimenten sowie in der Proteinsequenzierung und -identifizierung weit verbreitet eingesetzt. Wird für die Elektroübertragung von Proteinen auf PVDF (sc-3723) oder Nitrocellulosemembranen (sc-3718, sc-3724) verwendet. Der hohe pH-Wert dieses Puffers ist der Grund für seine Nützlichkeit für den Transfer von Proteinen mit einem pI>8.5. Minimale Reaktivität mit Enzymen oder Proteinen, minimale Salzeffekte.
Löslichkeit
Hochwasserlöslich (100 g/l) bei 20 °C und Methanol (1 %).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material CAPS
Schmelzpunkt 324°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Löslichkeitsinformationen Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formelmasse 221.32
Reinheit (%) 99%