Learn More
R&D Systems™ Capsazepine
Artikelnummer. 30001093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001093 50 mg 50 Milligramm
18025122 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001093 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0464/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1099.46 €
    962.85 € / 50 Milligramm
    Sparen 136.61 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Vanilloid receptor antagonist; also activator of ENaCδ
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138977-28-3
Summenformel C19H21ClN2O2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capsazepine
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 376.9
Reinheit >99%
Molekulargewicht 376.899