Learn More
Capsazepin, TRC
Artikelnummer. 30336992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336992 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17571010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Summenformel C19 H21 Cl N2 O2 S
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMILES Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name N-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-7,8-diHydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepin-2-carbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 376.9
Formelmasse 376.1012