Learn More
Capsazepin, TRC
Artikelnummer. 30329934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329934 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1757105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Summenformel C19 H21 Cl N2 O2 S
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMILES Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name N-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-7,8-diHydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepin-2-carbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 376.9
Formelmasse 376.1012