Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Artikelnummer. 11459217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459217 500 g 500 Gramm
11439217 25 g 25 Gramm
11449217 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459217 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21305.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.314 g/mol
CAPSO is used in various biological applications such as electrophoresis. Specific applications include buffers for protein separations and diagnostic reagent production. Also used as biological buffer in the following studies, to maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures, chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes, preparation of planar bilayer lipid membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CAPSO wird in verschiedenen biologischen Anwendungen wie der Elektrophorese eingesetzt. Spezifische Anwendungen sind Puffer für Proteintrennungen und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Wird auch als biologischer Puffer in den folgenden Studien verwendet, um den pH-Wert 9 während des Wasserlaugentests für die Analyse von kohlenstoffreichen Flugasche-Boden-Gemischen aufrechtzuerhalten, chemilumineszente in situ-Hybridisierung unter Verwendung von Sojaperoxidase-markierten Peptidnukleinsäure-(PNA)-Sonden, Herstellung von planaren Doppelschichtlipidmembranen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g+ 90 ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 237.314
MDL-Nummer MFCD00041778
InChI-Schlüssel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC-Name 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10 g+90 ml).
Formelmasse 237.32
Reinheit (%) 98%