Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99%
Artikelnummer. 11965421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965421 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
11975421 25 g Glasflasche 25 Gramm
11985421 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965421 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 €
    585.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 109.35 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 73463-39-5 | C₉H₁₉NO₄S | 237,3 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 237.3
InChI-Schlüssel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC-Name 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO
Extinktion (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Schmelzpunkt 263.0°C to 271.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen (0.1M in water) Clear colorless solution
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke