Learn More
Porcelaines Avignon™ Schale mit flachem Boden und Ausguss
Artikelnummer. 11748433
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11748433
Marke: Porcelaines Avignon™ 10107
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Art der Porcelaines Avignon™ Haldenwanger Porzellankapseln mit Flachboden eignet sich für Labore in Bildungseinrichtungen bis hin zu wissenschaftlichen und industriellen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.
  • Flacher Boden
  • Porzellantiegel
  • Weiß
  • Gerade Seiten
Spezifikation
Beschreibung Ausguss mit flachem Boden
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Porzellan
Form Rund
Typ Kapsel mit Ausgusstülle
Höhe (metrisch) 33 mm
Durchmesser (metrisch) 84 mm