Learn More
Erlab™ Captair™ Flex™ M 321 Series Fume Hood
Artikelnummer. 11984009
Change view
Click to view available options
Flussrate:
135 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11984009 135 CFM 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11984009
Marke: Erlab™ A17
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Protects users from vapours and/or chemical particles. Erlab™ Captair™ Flex™ M 321 Series Fume Hood offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Stackable, one-size-fits-all filtration cartridges enable users to customise a fume hood to suit their protection needs.
Designed to protect users during applications emitting vapours and/or chemical particles, the Captair™ Flex™ line offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Based on the Flex™ technology - a flexible modular filtration column - this line of chemical protection enclosures offers a wide range of possibilities and allows you to carry out a variety of applications. The high containment and filtration performance of this technology offers users a high degree of protection, in accordance with AFNOR NF X 15-211:2009 and BS 7989 standards. The Flex™ filtration technology featuring stackable, one size fits all filtration cartridges, enables users to customise a fume hood to suit their protection needs. A single device can be quickly reconfigured and easily used for other applications. Users protection certified for each unit following a complete analysis of their applications.
  • Modular filtration column customised for your applications
  • Non-ducted fume cupboard
  • Very high protection level
  • Mobile
  • Cost effective
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Very low energy consumption For a wide range of applications including: diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Kompakte Röhren-Fluoreszenzbeleuchtung
Material Stahl, Polyester
Stromstärke 1.6 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Konfigurationsoptionen Nur Haube. Filter einzeln erhältlich
Tiefe (angloamerikanisch) 24.75 in.
Tiefe (metrisch) 630 mm
Flussrate 135 CFM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den persönlichen Schutz beim Umgang mit flüssigen, gasförmigen und festen Chemikalien
Innenhöhe (angloamerikanisch) 34 in.
Höhe (metrisch) 1162.05 bis 1346.2 mm
Innenhöhe (metrisch) 863.6 mm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Luftströmungsmessgerät, Strömungsmonitor, interne Beleuchtung, Anschluss für Probennahme, programmierbare Zeitschaltuhr, Anschluss für Stromversorgung, Chemikalienliste
Spannung 90 bis 264 V
Wirkleistung 70 W
Breite (angloamerikanisch) 31.5 in.
Breite (metrisch) 800.1 mm