Learn More
Erlab™ Captair™ Flex Filterabzug der Serie XLS 483
Artikelnummer. 12898653 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
405 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
12898653 405 cfm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12898653 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. A24G/F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 4.8 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Tiefe (angloamerikanisch) 31.5 in.
Tiefe (metrisch) 800.1 mm
Flussrate 405 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Innenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Höhe (metrisch) 1314.45 to 1520.69 mm
Innenhöhe (metrisch) 1041.4 mm
Enthält Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS483
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 191 W
Breite (angloamerikanisch) 50.25 in.
Breite (metrisch) 1276.35 mm
Frequenz 50/60 Hz