Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Serie Abzug
Artikelnummer. 12090462 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
405 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
12090462 405 CFM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12090462 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. A26
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed to protect users during applications emitting vapours and/or chemical particles, the Captair™ Flex™ line offers a level of performance that ensures your safety while offering an environmentally friendly alternative to traditional ducted systems. Based on the Flex™ technology - a flexible modular filtration column - this line of chemical protection enclosures offers a wide range of possibilities and allows you to carry out a variety of applications. The high containment and filtration performance of this technology offers users a high degree of protection, in accordance with AFNOR NF X 15-211:2009 and BS 7989 standards. The Flex™ filtration technology featuring stackable, one size fits all filtration cartridges, enables users to customise a fume hood to suit their protection needs. A single device can be quickly reconfigured and easily used for other applications. Users protection certified for each unit following a complete analysis of their applications.
  • Modular filtration column customised for your applications
  • Non-ducted fume cupboard
  • Very high protection level
  • Mobile
  • Cost effective
  • Flexible
  • Environmentally friendly
  • Very low energy consumption For a wide range of applications including: diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Spezifikation
Produkttyp Abzugshaube
Beleuchtungsart Kompakte, Röhren-Fluoreszenzbeleuchtung
Material Stahl, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 4.8 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822: 1998
Tiefe (angloamerikanisch) 31.5 in.
Tiefe (metrisch) 800.1 mm
Flussrate 405 CFM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in zahlreichen Branchen, wie Chemie, Pharmaindustrie, Kosmetik, Biochemie, Wissenschaft, Petrochemie, Forensik, Produktion, Agrar- und Lebensmittelindustrie, Krankenhäusern usw., verwendet. Auch zum Verdünnen, Dosieren, Entnehmen, Sieben, Mahlen, Zusammensetzen
Innenhöhe (angloamerikanisch) 41 in.
Höhe (metrisch) 1314.45 bis 1520.69 mm
Innenhöhe (metrisch) 1041.4 mm
Enthält Luftströmungsmessgerät, Strömungsmonitor, interne Beleuchtung, Anschluss für Probennahme, programmierbarer Timer, Anschluss für Stromversorgung, Chemikalienliste
Modell XLS633
Spannung 90 bis 264 V
Wirkleistung 191 W
Breite (angloamerikanisch) 63 in.
Breite (metrisch) 1600.2 mm
Frequenz 50/60 Hz