Learn More
Erlab™ Captair Smart Glas-Arbeitsfläche mit Rückhaltetablett
Artikelnummer. 15535154
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart 321 Abzugshaube
Smart 391 Abzugshaube
Smart 392 Abzugshaube
Smart 481 Abzugshaube
Smart 483 Abzugshaube
Smart 633 Abzugshaube
Smart 714 Abzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15535154 Smart 321 Abzugshaube 1 Stück
15565154 Smart 391 Abzugshaube 1 Stück
15595154 Smart 481 Abzugshaube 1 Stück
15512904 Smart 392 Abzugshaube 1 Stück
15525164 Smart 483 Abzugshaube 1 Stück
15555164 Smart 633 Abzugshaube 1 Stück
15575164 Smart 714 Abzugshaube 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15535154 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. I0160020001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Arbeitsfläche Erlab™ Captair Smart Trespa mit Auffangschale wurde für die Verwendung mit allen Captair Smarten Filter-Abzugshauben ohne Abluftleitung entwickelt.
  • Arbeitsplatte aus gehärtetem emailliertem Glas
  • Mit Filterabzugshauben für Auffangschalen
  • Zusammengefügter Rahmen
  • Ergonomische Armstütze für eine bequeme Arbeitsposition
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart 321 Abzugshaube
Enthält Auffangschale
Tiefe (metrisch) 470 mm
Beschreibung Zusammengefügter Rahmen
Breite (metrisch) 700 mm
Produkttyp Arbeitsfläche
Material Gehärtetes Glas