Learn More
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbeitsfläche
Product Code. 15505164
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart 321 Abzugshaube
Smart 391 Abzugshaube
Smart 392 Abzugshaube
Smart 481 Abzugshaube
Smart 483 Abzugshaube
Smart 633 Abzugshaube
Smart 714 Abzugshaube
Unit Size:
1 Stück
Produktkod. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15505164 Smart 481 Abzugshaube 1 Stück
15545154 Smart 321 Abzugshaube 1 Stück
15575154 Smart 391 Abzugshaube 1 Stück
15515164 Smart 392 Abzugshaube 1 Stück
15535164 Smart 483 Abzugshaube 1 Stück
15565164 Smart 633 Abzugshaube 1 Stück
15585164 Smart 714 Abzugshaube 1 Stück
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15505164
Brand: Erlab™ I0162030001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Die Arbeitsfläche Erlab™ Captair Smart Trespa™ wurde für die Verwendung mit allen Captair Smarten Filter-Abzugshauben ohne Abluftleitung entwickelt.
  • Hergestellt aus Phenolharz mit ergonomischem Arm für eine bequeme Arbeitsposition
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
  • Ideal für präzise Wiegeanwendungen
Specifikationer
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart 481 Abzugshaube
Enthält Auffangschale
Tiefe (metrisch) 545 mm
Breite (metrisch) 1190 mm
Produkttyp Arbeitsfläche
Material Phenolharz
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.