Learn More
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbeitsfläche
Artikelnummer. 15535164
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smart 321 Abzugshaube
Smart 391 Abzugshaube
Smart 392 Abzugshaube
Smart 481 Abzugshaube
Smart 483 Abzugshaube
Smart 633 Abzugshaube
Smart 714 Abzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15535164 Smart 483 Abzugshaube 1 Stück
15545154 Smart 321 Abzugshaube 1 Stück
15575154 Smart 391 Abzugshaube 1 Stück
15515164 Smart 392 Abzugshaube 1 Stück
15505164 Smart 481 Abzugshaube 1 Stück
15565164 Smart 633 Abzugshaube 1 Stück
15585164 Smart 714 Abzugshaube 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15535164
Marke: Erlab™ I0164030001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Arbeitsfläche Erlab™ Captair Smart Trespa™ wurde für die Verwendung mit allen Captair Smarten Filter-Abzugshauben ohne Abluftleitung entwickelt.
  • Hergestellt aus Phenolharz mit ergonomischem Arm für eine bequeme Arbeitsposition
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
  • Ideal für präzise Wiegeanwendungen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart 483 Abzugshaube
Enthält Auffangschale
Tiefe (metrisch) 644 mm
Breite (metrisch) 1152 mm
Produkttyp Arbeitsfläche
Material Phenolharz