Learn More
Molecular Probes™ CaptAvidin™ Biotin-Binding Protein
Beschreibung
CaptAvidin™ Biotin-Binding Protein enthält nitriertes Tyrosin an seiner Biotinbindungsstelle. Diese chemische Modifikation ermöglicht die Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes unter milderen Bedingungen als der traditionelle Avidin-Biotin-Komplex. Bei einem pH-Wert von 4,0 bindet CaptAvidin™ Biotin-Binding Protein Biotin fest mit einem Ka-Wert von ∼109 M-1. Diese Verbindung kann dann bei pH-Wert 10 umgekehrt werden, was eine vollständige Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes ermöglicht. Dies steht im Gegensatz zu den harten Bedingungen (M Guanidin-Hydrochlorid, pH-Wert 1,5), die zur Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Unkonjugiert |
| Menge | 1 mg |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Fest |
| Produktlinie | CaptAvidin |
| Produkttyp | Avidin (nicht konjugiert, reversible Biotin-Bindung) |