Learn More
Cytiva Capto™ adhere ImpRes Multimodales BioProcess™ Chromatographiemedium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
Analysezertifikat
Der multimodale Ligand mit starkem Anionenaustausch weist eine hohe Selektivität im Vergleich zum herkömmlichen Ionenaustauscher auf, wodurch anspruchsvolle Reinigungsprobleme gelöst werden können. Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A, Aggregate und Viren werden effizient separiert.
- Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeute
- Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
- Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
- Ermöglicht die Trennung von MAb-geladenen Varianten
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, anionischen Detergenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 ml |
| Stabilität | 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Anionenaustauschkapazität | 0.08 bis 0.11 mm Cl-/ml |
| Bindungsvermögen | 45 bis 85 mg Mab/ml |
| Produkttyp | Capto Adhere ImpRes Medien |
| Partikelgröße | 40 μm |
| Enthält | Analysezertifikat |
| Max. Druck | 300 kPa |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Capto adhere ImpRes, 100 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.