Learn More
Cytiva Capto™ adhere ImpRes Multimodales BioProcess™ Chromatographiemedium
Artikelnummer. 15121556 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15121556 25 ml 25 Milliliter
15111556 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15121556 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17371501
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Analysezertifikat
Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
Der multimodale Ligand mit starkem Anionenaustausch weist eine hohe Selektivität im Vergleich zum herkömmlichen Ionenaustauscher auf, wodurch anspruchsvolle Reinigungsprobleme gelöst werden können. Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A, Aggregate und Viren werden effizient separiert.
  • Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeute
  • Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Verwendung des Plattformansatzes für die Entwicklung von MAb-Prozessen
  • Ermöglicht die Trennung von MAb-geladenen Varianten
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, anionischen Detergenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Stabilität 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-Propanol, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum hochauflösenden Polieren monoklonaler Antikörper (MAbs) und anderer Biomoleküle
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Anionenaustauschkapazität 0.08 bis 0.11 mm Cl-/ml
Bindungsvermögen 45 bis 85 mg Mab/ml
Produkttyp Capto Adhere ImpRes Medien
Partikelgröße 40 μm
Enthält Analysezertifikat
Max. Druck 300 kPa
Matrix Agarose für hohe Durchflussraten
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Starker multimodaler Anionenaustauscher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto adhere ImpRes, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol