Learn More
Cytiva Capto™ Haftungsmedien
Artikelnummer. 10792852 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10792852 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10792852 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17544410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein multimodaler Anionenaustauscher, der nach dem Protein A-Erfassungsschritt zum Einsatz kommt und einen optimierten Prozess ermöglicht
Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen zweistufigen Prozess mit der Aufreinigung monoklonaler Antikörper und Protein A-Erfassung zu ermöglichen, wodurch Kosten und Zeit gespart werden.
  • Chromatographischer Prozess in zwei Schritten mit Protein A-Affinität
  • Multimodaler Anionenaustauscher für die Nachprotein-Aufreinigung monoklonaler Antikörper
  • Breites Betriebsfenster für pH und Leitfähigkeit
  • Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus
  • Durchschnittliche Partikelgröße von75 μm
  • Äußerst quervernetzte Agarose
  • Ligand N-Benzyl-n-Methyl-Ethanolamin
Für Zwischenreinigung und Polieren monoklonaler Antikörper nach dem Protein A-Erfassungsschritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Stabilität 1M Essigsäure, 1M Natriumhydroxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für multimodale Chromatographie
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp Capto Haftungsmedien
Flussrate 600 cm/Ho μr
Partikelgröße 75 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Ionenkapazität 0.09 bis 0.12 mm Cl-/ml
Enthält Analysezertifikat
Art des Ionenaustausches Starker multimodaler Anionenaustauscher
Max. Druck 300 kPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis 14
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp N-Benzyl-n-methylethanolamin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto adhere
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.