Learn More
Cytiva Capto™ Core 700
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit der neuartigen Core-Bead-Technologie und dem multimodalen Octylamin-Liganden bietet Capto Core 700 Doppelfunktionalität, Größenausschluss und Bindungschromatographie mit einem einzigen Chromatographiemedium (Harz).
- Für die vorläufige Aufreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen (Mr > 700 000) im Durchflussmodus.
- Die neuartige Core-Bead-Technologie ermöglicht die effiziente Erfassung von Kontaminanten, während die Zielmoleküle im Durchlauf gesammelt werden.
- Deutlich höhere Produktivität und Durchflussraten im Vergleich zu Gelfiltrationsmethoden.
- Einfache Optimierung dank Durchflusschromatographie und robuster Arbeitsleistung.
- Praktische Aufreinigung in kleinem Maßstab, Prozessentwicklung und Hochskalierung mit vorgepackten HiTrap und HiScreen Säulen.
- Capto Core 700 besteht aus einem Ligand-aktivierten Kern und einer inaktiven Hülle.
- Große Moleküle können die Poren der inaktiven Hülle nicht durchdringen (bei ∼ Mr 700000 [700 kDa]), um in den den Kern zu gelangen.
- Diese größeren Moleküle sammeln sich im Säulendurchfluss an, während kleinere Verunreinigungen an die internalisierten Liganden binden.
- Der Kern jedes Beads wird mit hydrophoben und positiv geladenen Liganden funktionalisiert, was zu einer hocheffizienten multimodalen Bindung verschiedener Kontaminationsstoffe führt, die klein genug sind, um in den Kern zu gelangen.
- Die multimodalen Liganden gewährleisten eine starke Bindung mit den meisten Verunreinigungen über einen breiten Bereich von pH-Werten und Salzkonzentrationen.
- Die gebundenen Verunreinigungen werden bei der ortsgebundenen Reinigung (CIP) mit NaOH und in den meisten Fällen mit einem Lösungsmittel von den Beads entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol |
| Produkttyp | Capto Core 700 Chromatographiemedium |
| Menge | 25mL. |
| Flussrate | <500 cm/h |
| Ligandentyp | Octylamin |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Support-Typ | Hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zwischenreinigung und Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Capto Core 700, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.