Learn More
Cytiva Capto™ DEAE Chromatographiemedien
Artikelnummer. 10019389 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10019389 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10019389 Supplier Cytiva Supplier No. 17544301
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die schnelle, effiziente Erfassung und die Aufreinigung von intermediären Proteinen verwendet
  • Bestehend aus einer Agarose-Matrix für hohe Durchflussraten, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und einem schwachen Diethylaminoethyl(DEAE)-Anionenaustauscher
  • Kombination aus hohem Volumendurchsatz und dynamischem Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss
  • Hält einem effektiven CIP-Verfahren stand und ist chemisch stabil
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung von Proteinen
Typ des Anionenaustauschs Schwacher Anionenaustauscher
Produkttyp Capto DEAE Medien
Partikelgröße 90 μm
Matrix Quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto DEAE, 100 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol