Learn More
Cytiva Capto™ Multimodale (MMC) Chromatographiemedien
Artikelnummer. 10089269 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
1 Stück
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
10089269 100 ml 100 Milliliter
10681521 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10089269 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531702
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Wird zur Lösung spezifischer Reinigungsaufgaben bei hohen und niedrigen Ionenstärken verwendet
  • Bestehend aus starrer Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss und neuestem multimodalen Liganden
  • Zum Binden von Proteinen bei der Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials
  • Ligand enthält Carbonsäurengruppe und weist die Eigenschaften eines schwachen Kationenaustauschers auf
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit
  • Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Dynamisches Bindungsvermögen bei10 % Breakthru, gemessen in einer Verweilzeit von 2 min, 300 cm/h in einer Tricorn(TM) 5/100 -Säule mit 10 cm Betthöhe in 50 Millimolar Natriumacetat, pH-Wert 4.75, 250 Millimolar NaCl.
garanti
Bei 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Menge 100 ml
Stabilität 1M Essigsäure, 1M Natriumhydroxid, 8M Harnstoff, 6M Guanidinhydrochlorid und 70 %iges Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lösung von spezifischen Aufreinigungsanforderungen bei hohen und niedrigen Ionenstärken
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Bindungsvermögen >45 mg BSA/ml Medium bei 30 ms/cm2
Produkttyp Capto MMC Medien
Flussrate 600 cm/Ho μr
Partikelgröße 75 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 20 cm
Ionenkapazität 0.07 bis 0.09 mm H+/ml
Art des Ionenaustausches Schwacher multimodaler Kationenaustauscher
Max. Druck 300 kPa
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis 14
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Carbonsäure-Gruppe
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto MMC, 100 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol