Beschreibung
- Bestehend aus starrer Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss und neuestem multimodalen Liganden
- Zum Binden von Proteinen bei der Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials
- Ligand enthält Carbonsäurengruppe und weist die Eigenschaften eines schwachen Kationenaustauschers auf
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit
- Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
- Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
- Dynamisches Bindungsvermögen bei10 % Breakthru, gemessen in einer Verweilzeit von 2 min, 300 cm/h in einer Tricorn(TM) 5/100 -Säule mit 10 cm Betthöhe in 50 Millimolar Natriumacetat, pH-Wert 4.75, 250 Millimolar NaCl.
Garantie
Bei 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für multimodale Chromatographie |
| Typ des Anionenaustauschs | Schwacher Kationenaustauscher |
| Produkttyp | Capto MMC Medien |
| Partikelgröße | 75μ m |
| Matrix | Hochgradig quervernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Capto MMC, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.