Beschreibung
Capto S entwickelt für die Aufnahme und Zwischenreinigung von Proteinen aus großen Zufuhrmengen an Ausgangsmaterial. Bestehend aus einer starren Agarose-Matrix für hohe Durchflussraten, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und einem starken Sulfonat(S)-Kationenaustauscher. Die Kombination aus hohem Volumendurchsatz und hoher dynamischer Bindungsvermögen für Capto S steigert die Produktivität in industriellen Downstream-Prozessen. Capto S widersteht einem effektiven und strengen CIP-Verfahren und die chemische Stabilität gewährleistet eine lange Lebensdauer der Medien.
- Starker Kationenaustauscher zur hochproduktiven Erfassung und Zwischenreinigung, wenn ein hoher Volumendurchsatz erforderlich ist
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss erhöht die Produktivität
- Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
- Kostengünstige Verarbeitung mit kleineren Geräteoperationen
- Erfüllt industrielle Anforderungen: Liefersicherheit, technischer Support und aufsichtsrechtliche Unterstützung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Capto S, 25 ml |
| Matrix | Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Capto S ist ein starker Kationenaustauscher für die schnelle, effiziente und kostengünstige Erfassung und Zwischenreinigung von Proteinen aus großen Zufuhrmengen. |
| Ligandentyp | Sulphonatgruppe |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C, 20 % Ethanol, 0,2 M Natriumacetat |
| Partikelgröße | 90 μm, d50v ist die mittlere Partikelgröße der kumulativen Volumenverteilung. |
| pH | 4 bis 12 |
| Menge | 25 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- capto S
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.