Learn More
Cytiva Capto™ SP ImpRes BioProcess Medium
Ein starkes BioProcess Kationenaustauschmedium für eine effiziente und kostengünstige Proteinaufreinigung.
Marke:  Cytiva 17546810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07600kg
Artikelnummer. 15707207
  • 149.00 € / 25 Milliliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch stabil in häufig verwendeten wässrigen Puffern
  • Hohe Produktivität in der Fertigung
  • Sulfatgruppen-Ligand
  • Agarosematrix mit hohem Durchfluss
  • Flexible Prozessgestaltung durch eine große Verfügbarkeit an Durchflussraten und Betthöhen
Ohne Verwendung von Oxidationsmitteln und kationischen Detergenzien
Entwickelt und optimiert für die Chromatographie in großem Maßstab; zum Einsatz für die Hochdurchsatz-Zwischenaufreinigung und Polierschritte bei einer Vielzahl von Biomolekülen
Zertifizierungen
Analysezertifikat
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30%iges Isopropanol und 70%iges Ethanol
>70 mg Lysozym, >95 mg BSA
220 cm/h
7.87 Zoll
0.13 bis 0.16 mM Hl+/ml
Starker Kationenaustauscher
Agarose für hohe Durchflussraten
20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat
Zur Aufreinigung von Proteinen in großem Maßstab
4 °C bis 30 °C
Capto™ SP ImpRes Medium
36 bis 44 μm
20 cm
Analysezertifikat
300 kPa
3 bis 14
Sulphonatgruppe
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Capto SP ImpRes, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol