missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FSH Conjugate

Artikelnummer. 18496718 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18496718 100 μg 100 Mikrogramm
30484999 500 μg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18496718

Marke: Thermo Scientific™ 7103180100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FSH Conjugate consists of a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment with high affinity and selectivity for both recombinant and natural sourced human follicle stimulating hormone (FSH), through recognition of an epitope specific for intact FSH only.

CaptureSelect Biotin Anti-FSH Conjugate consists of a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment (VHH affinity ligand) with high affinity and selectivity for both recombinant and natural sourced human follicle stimulating hormone (FSH), through recognition of an epitope specific for intact FSH only. The affinity ligand is chemically conjugated to biotin via an appropriate spacer that retains the binding reactivity of the ligand when used in combination with streptavidin-based conjugates or streptavidin pre-coated surfaces.

The CaptureSelect Biotin Anti-FSH Conjugate allows you to:

  • Detect, quantitate, and characterize intact recombinant and natural sourced human FSH
  • Avoid cross-binding to dissociated free α- or β-chains of human FSH

Applications for CaptureSelect Biotin Anti-FSH Conjugate include ELISA, Western blot, Gyrolab™-based immunoassays, and label-free detection platforms such as those based on surface plasmon resonance (Biacore™ and IBIS-MX96 systems) and bio-layer interferometry (ForteBio™ Octet™ systems).

Animal origin statement

CaptureSelect products contain affinity ligands based on recombinant single-domain antibody fragments (VHH) created by a proprietary technology. The VHH affinity ligand is a 12–15 kDa fragment comprising the three complementarity-determining regions (CDRs) that form the antigen-binding domain, efficiently produced in the yeast Saccharomyces cerevisiae by a production process free of any animal components (Animal Origin-Free).

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5°C to -30°C).
Form Flüssig
Produktlinie CaptureSelect
Menge 100 μg
Typ Ligand Conjugates
Marker oder Farbstoff Biotin & Other Haptens
Ligandentyp Antikörper
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.