Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Pre-packed Column
Artikelnummer. p-7180790 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml Säulen
5 x 1 ml Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18446528 1 x 5 ml Säulen 1 Stück
18466568 5 x 1 ml Säulen 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 18446528
Marke: Thermo Scientific™ 494346205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity Matrix is an improved version of CaptureSelect IgG-CH1 Affinity Matrix, featuring a wider elution range (pH 3 to 4.5), increased binding capacity, and improved stability at higher pH, offered here in pre-packed format.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix is an improved version of CaptureSelect IgG-CH1 Affinity Matrix, featuring a wider elution range (pH 3.0–4.5), increased binding capacity, and improved stability at higher pH, offered here in pre-packed format.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix recognizes the CH1 domain of human IgG antibodies, enabling purification of all subclasses (1, 2, 3, and 4) of human IgG and Fab fragments, independent of the light-chain iso-type and independent of the source material. Due to its unique selectivity for the CH1 domain, no co-purification of free light-chain contaminants will occur. Since no cross-binding is observed for bovine IgG, the product can be used for the purification of IgGs and antibody fragments in the presence of fetal calf serum.
The affinity matrix is offered in a pre-packed format and consists of 5 x 1 mL, or 1 x 5 mL columns with connectors, that are compatible with standard chromatography equipment.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Produktlinie CaptureSelect
Menge 1 x 5 ml Säulen
Typ Vorgepackte Säule
Ligandentyp CH1-XL ligand
Stationäre Phase CH1-XL