Description
Die vorgepackte Säule enthält CaptureSelect LambdaXP Affinity Matrix, die die Reinigung von humanen Lambda-Immunglobulinen (IgG, IgA, IgM, IgD und IgE) und Fab-Fragmenten direkt aus komplexen Ausgangsmaterialien ermöglicht.
Zu den Merkmalen dieser Affinity Matrix gehören:
- Plattformansatz zur Reinigung von Immunglobulinen und deren Fab-Fragmenten mit einer Lambda-Leichtkette
- Vollständige Abdeckung für alle menschlichen Lambda-Unterklassen
- Aufreinigung in einem Schritt von Rohmaterial mit hoher Reinheit und Ausbeute
- Keine Kreuzbindung an die Fc-Region oder Kappa-Leichtketten
- Ausgezeichnete pH-Stabilität bei 50––80 mM NaOH für begrenzte Expositionszeit.
- Spezifisch für menschliche Antikörper; funktioniert auch in Gegenwart von Serum (Rind/Pferd)
- Nicht tierischen Ursprungs
Frei von tierischen Bestandteilen
CaptureSelect Die Produkte enthalten Affinitätsliganden auf Basis von rekombinanten Einzeldomänen-Antikörperfragmenten (VHH), die mittels einer firmeneigenen Technologie hergestellt werden. Der VHH-Affinitätsligand ist ein 12 bis 15 kDa-Fragment, das aus den drei die Komplementarität bestimmenden Regionen (CDRs) besteht, die den Antigenbindungsbereich bilden, der durch einen Produktionsprozess ohne tierische Komponenten effizient in der Hefe Saccharomyces cerevisiae produziert wird (ohne tierische Bestandteile).
Hauptmerkmale
Matrix: auf Agarosebasis, epoxidaktiviert
Durchschnittliche Partikelgröße: 65 ±10 μm
Ligand:CaptureSelect LambdaXP-Affinitätsligand
Fab-Bindungskapazität: >20 mg IgG Lambda-Fab/ml Harz, abhängig von der Verweilzeit
IgG-Bindungskapazität: >35 mg IgG/ml Harz, abhängig von der Verweilzeit
Elutionsbedingungen: 20 mM Zitronensäure oder Essigsäure, pH –3,4; 100 mM Tris, 1,5 M MgCl₂ , pH 6
Spaltenabmessungen: 7 x 25 mm (1 ml Säule); 16 x 25 mm (5 ml Säule)
Empfohlene maximale Durchflussrate: 5 ml/min. (1 ml Säule); 10 ml/min (5 ml Säule)
Maximaler Betriebsdruck: 2 bar
Formulierungspuffer: 20 % (v/v) Ethanol
Specifications
Specifications
| Säulenbettvolumen | 1 mL |
| Matrix | LambdaXP-Affinitätsmatrix |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C dunkel lagern/vor Licht schützen. |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Max. Betriebsdruck | 0,2 MPa |
| Partikelgröße | 65 ± 10 μm |
| Form | Agarose-Bead |
| Produktlinie | CaptureSelect |
| Menge | 1 mL |
| Typ | Vorgepackte Säule |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.