missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ VIII Select Leakage ELISA

Artikelnummer. 18466478 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Assays
1 Assay
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18466478

Marke: Thermo Scientific™ 810286010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ VIIISelect Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of B domain-depleted recombinant Factor VIII purified using VIIISelect affinity resin (Cytiva).

CaptureSelect VIIISelect Leakage ELISA is designed to detect possible leached ligand of B domain-depleted recombinant Factor VIII purified using VIIISelect affinity resin (Cytiva). Even when covalently attached, small amounts of the VIIISelect affinity ligand can leach off of the chromatography support and co-elute with human Factor VIII.

This ELISA provides typical sensitivity and accurate quantitation of possible leached ligand greater than or equal to 1 ng/mL. The CaptureSelect VIIISelect Leakage ELISA can be used as a tool to aid in optimal purification process development and in routine quality control of in-process streams as well as final product.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -5°C to -30°C.
Assay ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Produktlinie CaptureSelect
Menge 10 Assays
Ziel VIIISelect Affinity Ligand
Typ ELISA Kit
Format Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt