missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CAPZA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 55145-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is specific to CAPZA1.
CAPZA1 is a member of the F-actin capping protein alpha subunit family. This gene encodes the alpha subunit of the barbed-end actin binding protein. The protein regulates growth of the actin filament by capping the barbed end of growing actin filaments.Spezifikation
| CAPZA1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CAPZA1 | |
| CAPPA1, CAPZ, CapZ alpha 1, CAPZA1, CAZ1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 12340, 829 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P47753, P52907 | |
| CAPZA1 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?