Learn More
Carbachol, 98.3%
Artikelnummer. 15438859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438859 1 g 1 Gramm
15448859 5 g 5 Gramm
15458859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06674.03
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors. | CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Carbachol is a cholinergic agonist and is used for the treatment of glaucoma. It is also used as ophthalmic solution (eye drops) during ophthalmic surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Carbachol is an ammonium salt and a choline ester that acts on both muscarinic and nicotinic receptors
  • Carbachol activates the sympathetic nervous system; it leads to intracellular increases in Ca2+ and activates associated signaling pathways
  • Carbachol is not degraded by the cholinesterases
Application
  • Carbachol can inhibit apoptotic cell death, making it useful for the study of cell survival and growth in laboratory settings
  • Carbachol can be used for laboratory research of any biological pathway that depends on acetylcholine, including sleep cycles and motor control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-83-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012011
InChI-Schlüssel AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC-Name 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbachol
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3917459
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1779
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 98.3%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbachol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbachol