Learn More
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L06674.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15448859
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Carbachol is an ammonium salt and a choline ester that acts on both muscarinic and nicotinic receptors
• Carbachol activates the sympathetic nervous system; it leads to intracellular increases in Ca2+ and activates associated signaling pathways
• Carbachol is not degraded by the cholinesterases
Application
• Carbachol can inhibit apoptotic cell death, making it useful for the study of cell survival and growth in laboratory settings
• Carbachol can be used for laboratory research of any biological pathway that depends on acetylcholine, including sleep cycles and motor control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51-83-2
182.65
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
5831
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
C6H15ClN2O2
MFCD00012011
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
CHEBI:3385
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spezifikation
Carbachol
C6H15ClN2O2
5g
3917459
14,1779
Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
182.65
CHEBI:3385
99%
51-83-2
MFCD00012011
UN2811
Hygroscopic
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
5831
182.65
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation