Learn More
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
39.20 € - 347.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS 51-83-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012011
InChI-Schlüssel AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC-Name 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.03
1g
39.20 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15448859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.06
5g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15458859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
386.00 €
347.65 € / 25 Gramm
Sparen 38.35 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Carbachol is an ammonium salt and a choline ester that acts on both muscarinic and nicotinic receptors
• Carbachol activates the sympathetic nervous system; it leads to intracellular increases in Ca2+ and activates associated signaling pathways
• Carbachol is not degraded by the cholinesterases
Application
• Carbachol can inhibit apoptotic cell death, making it useful for the study of cell survival and growth in laboratory settings
• Carbachol can be used for laboratory research of any biological pathway that depends on acetylcholine, including sleep cycles and motor control
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51-83-2
182.65
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
5831
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
C6H15ClN2O2
MFCD00012011
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
CHEBI:3385
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spezifikation
Carbachol
C6H15ClN2O2
UN2811
Hygroscopic
carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
5831
182.65
51-83-2
MFCD00012011
3917459
14,1779
Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
182.65
CHEBI:3385
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300
Fatal if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H300-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GA0875000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Carbachol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbachol