Learn More
Carbadox 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314614
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314614 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314614 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10968300WL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Carbadox
CAS 6804-07-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbadox
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H10 N4 O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
IUPAC-Name Methyl-N-[(E)-(1,4-Dioxidochinoxalin-1,4-diium-2-yl)methylidenamino]carbamat
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Menge 1 mL
Formelmasse 262.0702 g/mol