Learn More
Carbamat-Pestizidmischung 673 79 μg/ml (100 mg/kg) in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313965 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313965 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000673ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 2032-59-9, 63-25-2, 1563-66-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldicarb 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 79 μg/mL∣Aminocarb 79 μg/mL∣Carbaryl 79 μg/mL∣Carbofuran 79 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 79 μg/mL∣Fenobucarb 79 μg/mL∣Indoxacarb 79 μg/mL∣Isoprocarb 79 μg/mL∣Methiocarb 79 μg/mL∣Methomyl 79 μg/mL∣Metolcarb 79 μg/mL∣Pirimicarb 79 μg/mL∣Propoxur 79 μg/mL