Learn More
Carbamat-Pestizidmischung 638 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323282 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30323282 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000638ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
CAS 90-15-3, 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 63-25-2, 1563-66-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Naphthol∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Propoxur
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Naphthol 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL