Learn More
Carbamazepin-10,11-dihydro 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326848 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326848 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10968510AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-carbamazepine
CAS 3564-73-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10,11-Dihydro-carbamazepine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C15 H14 N2 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 5,6-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Menge 1 mL
Formelmasse 238,1106 g/mol