Learn More
Carbamazepin-10,11-Epoxid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932456 100 mg 100 Milligramm
17923046 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17932456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Carbamazepin-10,11-Epoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbamazepine-10,11-epoxide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C15 H12 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC-Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepin-6-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Menge 100 mg
Formelmasse 252,0899 g/mol