Learn More
Carbamazepin 10,11-Epoxid, TRC
Artikelnummer. 17930385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17930385 10 mg 10 Milligramm
17974075 50 mg 50 Milligramm
17965035 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17585010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36507-30-9
Summenformel C15 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.27
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
IUPAC-Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepin-6-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine-10,11-epoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Formelmasse 252.0899
Reinheit (%) >95%