Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 %
Artikelnummer. 10327671 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10327671 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607754 1 g Glasflasche 1 Gramm
10337671 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327671 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 344360050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Carbamazepin (Carbamazepen, CAS-Nr. 298-46-4) ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Carbamazepin ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
  • Es ist ein trizyklischen Antidepressiva ähnlicher Wirkstoff, der die posttetanische Potenzierung reduziert.
Anwendungen
  • Carbamazepin kann als Natriumkanalblocker und Glutamat-Transporter-Agonist verwendet werden, um die neurale Aktivität zu reduzieren und hemmende Effekte im Gehirn zu erzeugen.
Carbamazepin ist nützlich für die Erforschung von Schmerzen, Epilepsie und manischer Depression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-46-4
Summenformel C15H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00005073
InChI-Schlüssel FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 1783
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
IUPAC-Name 2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-carboxamid
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamazepine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.