Learn More
Carbamazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17933706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933706 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933706 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Carbamazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
CAS 298-46-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbamazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, Carbamazepine, Oxcarbazepine Imp. A (EP), 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil, Oxcarbazepine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name Benzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Menge 250 mg
Formelmasse 236,095 g/mol