Learn More
Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30137434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137434 25 g 25 Gramm
17963135 1 g 1 Gramm
17945105 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17584025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-46-4
Summenformel C15 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Synonym 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbamazepine, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Equetro, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil
IUPAC-Name Benzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Formelmasse 236.095
Reinheit (%) >95%