Learn More
R&D Systems™ Carbamoylcholine chloride
Artikelnummer. 18792734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792734 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792734 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2810/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.54 €
    129.15 € / 100 Milligramm
    Sparen 14.39 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective cholinergic agonist
Cholinergic receptor agonist that is resistant to the action of cholinesterases. Blocks apoptosis in cerebellar granule neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamoylcholine chloride
CAS 51-83-2
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C6H15ClN2O2
Formelmasse 182.65
Reinheit >98%
Molekulargewicht 182.65